Print…
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
382639-10G 382639-1G
SIAL382639-10GEA 186 EUR
SIAL382639-10G SIAL382639-1G
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Número MDL : MFCD00017598
Número CAS: 3006-96-0