4-(Hydroxymethyl)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22183.03
B22183.06
B22183.14
B22183.03EA
65.1
EUR
B22183.03
B22183.06
B22183.14
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid ≥98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3006-96-0
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2690023
MDL No.: MFCD00017598
Fórmula:
C₈H₈O₃ Ponto de Fusão: 179…183 °C |
Número MDL :
MFCD00017598 Número CAS: 3006-96-0 |