Print…
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W310808-100G-K W310808-1KG-K W310808-5KG-K
SIALW310808-100G-KEA 85.6 EUR
SIALW310808-100G-K SIALW310808-1KG-K SIALW310808-5KG-K
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00003362
Número CAS: 881-68-5
EINECS: 212-920-1