Print…
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
A12103.14 A12103.22 A12103.30
A12103.14EA 54.2 EUR
A12103.14 A12103.22 A12103.30
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 881-68-5 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.18 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1963795
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.19 g/mol
Ponto de Fusão: 74…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003362
Número CAS: 881-68-5
EINECS: 212-920-1