Print…

4-(Diphenylphosphino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

401595-1G 401595-5G
SIAL401595-1GEA 126 EUR
SIAL401595-1G SIAL401595-5G
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Fórmula: C₁₉H₁₅O₂P
Peso Molecular: 306.3 g/mol
Número MDL : MFCD00407264
Número CAS: 2129-31-9

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR