4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A10120.06
A10120.14
A10120.06EA
99.9
EUR
A10120.06
A10120.14
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 66176-39-4
Molecular Formula: C7H6BrClO2S
Formula Weight: 269.55
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 2364328
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00156129
Fórmula:
C₇H₆BrClO₂S Ponto de Fusão: 72…75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00156129 Número CAS: 66176-39-4 UN: 3261 ADR: 8,II |