Print…
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
360540010 360540050 360540250
ACRO360540010EA 25.3 EUR
ACRO360540010 ACRO360540050 ACRO360540250
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrClO₂S
Ponto de Fusão: 69…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156129
Número CAS: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Titration Argentometric ≥94 %