Print…
4-(Aminomethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
283746-100G 283746-25G 283746-5G
SIAL283746-100GEA 209 EUR
SIAL283746-100G SIAL283746-25G SIAL283746-5G
4-(Aminomethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₉NO₂
Número MDL : MFCD00010203
Número CAS: 56-91-7
EINECS: 200-297-9