Print…
4-(Aminomethyl)benzoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
232220250 232221000
ACRO232220250EA 46.6 EUR
ACRO232220250 ACRO232221000
4-(Aminomethyl)benzoic acid 99%
4-(Aminomethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Ponto de Inflamação: >300 °C
Número MDL : MFCD00010203
Número CAS: 56-91-7
EINECS: 200-297-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dry substance)