Methyl-3-phenylpropionate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl dihydrocinnamate, 3-Phenylpropionic acid methyl ester, Methyl 3-phenylpropionate, Hydrocinnamic acid methyl ester
L05310.18
L05310.30
L05310.18EA
115
EUR
L05310.18
L05310.30
Methyl-3-phenylpropionate ≥98%
Methyl-3-phenylpropionate
Purity: 98%
CAS No.: 103-25-3
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 236-239°
Beilstein Reference: 1909591
MDL No.: MFCD00017209
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 236…239 °C Densidade: 1,045 Ponto de Inflamação: 100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017209 Número CAS: 103-25-3 EINECS: 203-092-2 |