Print…
3-Phenylpropionyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hydrocinnamoyl chloride, Hydrocinnamoyl chlorid, 3-Phenylpropanoyl chloride, 3-Phenylpropanonylchlorid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
249440-25G 249440-5G
SIAL249440-25GEA 71.3 EUR
SIAL249440-25G SIAL249440-5G
3-Phenylpropionyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropionyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO
Peso Molecular: 168.62 g/mol
Ponto de ebulição: 232
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0.997 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000748
Número CAS: 645-45-4
EINECS: 211-443-6
UN: 3265
ADR: 8 II