3-Phenylpropionyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 645-45-4
Molecular Formula: C6H5(CH2)2COCl
Formula Weight: 168.62
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5265
Odour: Acrid
Melting Point: -7°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742586
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000748
Fórmula:
C₉H₉ClO Ponto de ebulição: 225 °C Ponto de Fusão: –7 °C Densidade: 1,135 Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000748 Número CAS: 645-45-4 EINECS: 211-443-6 UN: 3265 ADR: 8,II |