3-Phenylpropionyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hydrocinnamoyl chloride, Hydrocinnamoyl chlorid, 3-Phenylpropanoyl chloride, 3-Phenylpropanonylchlorid
134380250
134381000
ACRO134380250EA
47.8
EUR
ACRO134380250
ACRO134381000
3-Phenylpropionyl chloride 98%
3-Phenylpropionyl chloride
Fórmula:
C₉H₉ClO Ponto de ebulição: 107 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: –6 °C Densidade: 1,137 g/cm³ Ponto de Inflamação: 108 °C |
Número MDL :
MFCD00000748 Número CAS: 645-45-4 EINECS: 211-443-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5245 to 1.5285 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |