Print…
3-Nitrobenzamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
183440250 183441000
ACRO183440250EA 55.5 EUR
ACRO183440250 ACRO183441000
3-Nitrobenzamide 98%
3-Nitrobenzamide
Fórmula: C₇H₆N₂O₃
Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 140…144 °C
Número MDL : MFCD00007984
Número CAS: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %