3-Methyl-1-butyne 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H53439.06
H53439.14
H53439.06EA
121
EUR
H53439.06
H53439.14
3-Methyl-1-butyne 96%
3-Methyl-1-butyne
Purity: 97%
CAS No.: 598-23-2
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.374
Boiling Point: 30°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039853
Fórmula:
C₅H₈ Peso Molecular: 68.12 g/mol Ponto de ebulição: 30 °C Ponto de Fusão: –90.1 °C Densidade: 0.666 Ponto de Inflamação: –30 °C (–22 °F) |
Número MDL :
MFCD00039853 Número CAS: 598-23-2 EINECS: 209-925-6 UN: 3295 |