Print…
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane
338390010 338390050 338390250
ACRO338390010EA 27.3 EUR
ACRO338390010 ACRO338390050 ACRO338390250
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol
Fórmula: C₄H₁₀O₃
Peso Molecular: 106.12 g/mol
Ponto de ebulição: 133 °C (35 mmHg)
Densidade: 1.12 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004719
Número CAS: 623-39-2
EINECS: 210-791-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %