Print…
3-Mercapto-1-hexanol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21965.06 B21965.14
B21965.06EA 68.1 EUR
B21965.06 B21965.14
3-Mercapto-1-hexanol 96%
3-Mercapto-1-hexanol
Purity: 96% CAS No.: 51755-83-0 Molecular Formula: C6H14OS Formula Weight: 134.24 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1846873 MDL No.: MFCD00792515
Fórmula: C₆H₁₄OS
Ponto de ebulição: 250 °C
Densidade: 0,974
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792515
Número CAS: 51755-83-0