3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L07074.09
L07074.18
L07074.09EA
107
EUR
L07074.09
L07074.18
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥99%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Purity: 99%
CAS No.: 15128-90-2
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 974751
Fórmula:
C₆H₆N₂O₃ Ponto de Fusão: 105…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006259 Número CAS: 15128-90-2 EINECS: 239-192-8 |