Print…
5-Methyl-1-hexyne-3-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H53490.03 H53490.06 H53490.14
H53490.03EA 42.4 EUR
H53490.03 H53490.06 H53490.14
5-Methyl-1-hexyne-3-ol ≥97%
5-Methyl-1-hexyne-3-ol
Fórmula: C₇H₁₂O
Ponto de ebulição: 150…156 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,860
Ponto de Inflamação: 53 °C (127 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041606
Número CAS: 61996-79-0
UN: 1987
ADR: 3,III