Print…
Furan-3-boronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
359401000 359405000 359400025
ACRO359401000EA 21.4 EUR
ACRO359401000 ACRO359405000 ACRO359400025
Furan-3-boronic acid 97%
Furan-3-boronic acid
Fórmula: C₄H₅BO₃
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01319007
Número CAS: 55552-70-0
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %