Furan-3-boronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19834.03
L19834.06
L19834.03EA
87
EUR
L19834.03
L19834.06
Furan-3-boronic acid ≥97%
Furan-3-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55552-70-0
Molecular Formula: C4H5BO3
Formula Weight: 111.89
Melting Point: 139-144°
Beilstein Reference: 1635653
Fórmula:
C₄H₅BO₃ Ponto de Fusão: 139…144 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01319007 Número CAS: 55552-70-0 |