3-Furonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L14019.03
L14019.06
L14019.03EA
143
EUR
L14019.03
L14019.06
3-Furonitrile ≥98%
3-Furonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 30078-65-0
Molecular Formula: C5H3NO
Formula Weight: 93.09
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4790
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 507009
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00067042
Fórmula:
C₅H₃NO Ponto de ebulição: 150…151 °C Ponto de Fusão: 28…30 °C Ponto de Inflamação: 53 °C (127 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00067042 Número CAS: 30078-65-0 UN: 2926 ADR: 4.1,III |