3-Cyano-4-methylpyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
L19769.03
L19769.06
L19769.14
L19769.03EA
43.4
EUR
L19769.03
L19769.06
L19769.14
3-Cyano-4-methylpyridine ≥97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 5444-01-9
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 108-111°/20mm
Beilstein Reference: 112016
MDL No.: MFCD00234272
Fórmula:
C₇H₆N₂ Peso Molecular: 118.14 g/mol Ponto de ebulição: 108…111 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 41…44 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00234272 Número CAS: 5444-01-9 |