Print…
5-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Chloro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Chlorotoluene-2-sulphonyl chloride
H32912.06 H32912.03
H32912.06EA 313 EUR
H32912.06 H32912.03
5-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
5-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 34981-38-9 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.09 Refractive Index: 1.5697
Fórmula: C₇H₆Cl₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09742738
Número CAS: 34981-38-9
EINECS: 252-306-0
UN: 3265
ADR: 8,II