3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32038.03
H32038.06
H32038.03EA
40.5
EUR
H32038.03
H32038.06
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 115754-20-6
Molecular Formula: C8H4ClF3O2
Formula Weight: 224.57
Melting Point: 158-161°
MDL No.: MFCD04972755
Fórmula:
C₈H₄ClF₃O₂ Ponto de Fusão: 158…161 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04972755 Número CAS: 115754-20-6 |