3-Bromobenzenesulphonamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25681.03
B25681.06
B25681.03EA
36.2
EUR
B25681.03
B25681.06
3-Bromobenzenesulphonamide ≥97%
3-Bromobenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 89599-01-9
Molecular Formula: C6H6BrNO2S
Formula Weight: 236.09
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD00084903
Fórmula:
C₆H₆BrNO₂S Ponto de Fusão: 154…158 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084903 Número CAS: 89599-01-9 |