5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H26927.06
H26927.03
H26927.06EA
143
EUR
H26927.06
H26927.03
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde ≥97%
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 16634-88-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 125-128°
MDL No.: MFCD00130110
Fórmula:
C₇H₄BrNO₄ Ponto de Fusão: 125…128 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00130110 Número CAS: 16634-88-1 |