Print…
5-Bromo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A10137.06 A10137.14 A10137.22
A10137.06EA 49.7 EUR
A10137.06 A10137.14 A10137.22
5-Bromo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldeído ≥98%
5-Bromo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldeído
Purity: 98% CAS No.: 5034-74-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 2328601
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Peso Molecular: 231.05 g/mol
Ponto de ebulição: 314
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016593
Número CAS: 5034-74-2