3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride
L19711.03
L19711.06
L19711.03EA
64.3
EUR
L19711.03
L19711.06
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 351003-46-8
Molecular Formula: C7H3BrClF3O2S
Formula Weight: 323.52
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5240
Boiling Point: 217-218°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD03094393
Fórmula:
C₇H₃BrClF₃O₂S Peso Molecular: 323,52 Ponto de ebulição: 217…218 °C Densidade: 1.835 Ponto de Inflamação: 66 °C (150 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094393 Número CAS: 351003-46-8 UN: 3265 ADR: 8 II |