Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
H26197.03 H26197.06
H26197.03EA 32.9 EUR
H26197.03 H26197.06
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 477535-41-4 Molecular Formula: C8H4BrF3O Formula Weight: 253.02 Refractive Index: 1.5110
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059506
Número CAS: 477535-41-4
EINECS: None