3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
L07071.03
L07071.06
L07071.14
L07071.03EA
28.9
EUR
L07071.03
L07071.06
L07071.14
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 16789-84-7
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 1213613
Fórmula:
C₇H₄BrNO₄ Ponto de Fusão: 147…151 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051833 Número CAS: 16789-84-7 |