Print…
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-picoline, 5-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
360800010 360800050
ACRO360800010EA 33.4 EUR
ACRO360800010 ACRO360800050
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Peso Molecular: 206.47 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095218
Número CAS: 185017-72-5
Encomendar
Appearance Yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %