Print…
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26213.06 H26213.14
H26213.06EA 164 EUR
H26213.06 H26213.14
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde ≥98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 398456-82-1 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Melting Point: 53-57° MDL No.: MFCD08282773
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08282773
Número CAS: 398456-82-1
EINECS: None