Print…
3-Aminophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dihydroxy(3-aminophenyl)borane, (3-Aminophenyl)boronic acid, 3-Aminobenzeneboronic acid, (3-Aminophenyl)metaboric acid
H52909.03 H52909.06 H52909.14
H52909.03EA 44.9 EUR
H52909.03 H52909.06 H52909.14
3-Aminophenylboronic acid 98%
3-Aminophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 30418-59-8 Molecular Formula: C6H8BNO2 Formula Weight: 136.95 Melting Point: 138-143° MDL No.: MFCD00007755
Fórmula: C₆H₈BNO₂
Peso Molecular: 136.95 g/mol
Ponto de Fusão: 138…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007755
Número CAS: 30418-59-8
EINECS: 250-189-0