Print…
3-Amino-2-naphthol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B24570.03 B24570.06 B24570.14
B24570.03EA 63 EUR
B24570.03 B24570.06 B24570.14
3-Amino-2-naphthol 97%
3-Amino-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 5417-63-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Odour: Odourless Melting Point: 232-238° MDL No.: MFCD00004113
Fórmula: C₁₀H₉NO
Ponto de Fusão: 232…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004113
Número CAS: 5417-63-0
EINECS: 226-519-4