Print…
3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L19720.03 L19720.06
L19720.03EA 45.9 EUR
L19720.03 L19720.06
3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 140480-89-3 Molecular Formula: C6H5F2NO2S Formula Weight: 193.17 Melting Point: 157-161° Beilstein Reference: 5333160
Fórmula: C₆H₅F₂NO₂S
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091379
Número CAS: 140480-89-3
UN: 3144
ADR: 6.1,I