Print…
Methyl-3,5-diaminobenzoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3,5-Diaminobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-diaminobenzoate
L10848.09 L10848.18
L10848.09EA 72.3 EUR
L10848.09 L10848.18
Methyl-3,5-diaminobenzoate ≥99%
Methyl-3,5-diaminobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 1949-55-9 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Odour: Odourless Melting Point: 131-134° Beilstein Reference: 2363309 MDL No.: MFCD00041433
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041433
Número CAS: 1949-55-9
EINECS: 000-000-0