Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A10300.03 A10300.06
A10300.03EA 57 EUR
A10300.03 A10300.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 39234-86-1 Molecular Formula: C8H3ClF6O2S Formula Weight: 312.61 Melting Point: 34-38° Beilstein Reference: 3621218 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00014725
Fórmula: C₈H₃ClF₆O₂S
Peso Molecular: 312.62 g/mol
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014725
Número CAS: 39234-86-1
EINECS: 254-371-0
UN: 3261
ADR: 8 II