Print…
3,4-Dimethylhexane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H53498.06 H53498.14
H53498.06EA 101 EUR
H53498.06 H53498.14
3,4-Dimethylhexane ≥97%
3,4-Dimethylhexane
Fórmula: C₈H₁₈
Peso Molecular: 114.23 g/mol
Ponto de ebulição: 119 °C
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 0.72
Ponto de Inflamação: 6 °C (43 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039927
Número CAS: 583-48-2
EINECS: 209-504-7
UN: 1262
ADR: 3 II