Print…
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
154030010 154032500 154030025
ACRO154030010EA 122 EUR
ACRO154030010 ACRO154032500 ACRO154030025
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride 99%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 296 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Ponto de Inflamação: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005926
Número CAS: 13149-00-3
EINECS: 236-086-3
Encomendar
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %
Color of molten substance ≤50 APHA