Print…
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
154020050 154020250 154021000
ACRO154020050EA 71.2 EUR
ACRO154020050 ACRO154020250 ACRO154021000
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione 99%
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Fórmula: C₄H₂O₄
Ponto de Fusão: 293 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001334
Número CAS: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure