Print…
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
339792-25G 339792-5G
SIAL339792-25GEA 532 EUR
SIAL339792-25G SIAL339792-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, Sigma-Aldrich®
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Fórmula: C₁₂H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 121 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00037150
Número CAS: 2892-62-8