Print…
Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Diamino benzoate, 3,4-Diaminobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-diaminobenzoate
A14656.06 A14656.14
A14656.06EA 73.6 EUR
A14656.06 A14656.14
Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Methyl-3,4-diaminobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 36692-49-6 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 2091675
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017098
Número CAS: 36692-49-6