Print…
3,4,5-Trihydroxybenzamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20620.06 B20620.14
B20620.06EA 33.6 EUR
B20620.06 B20620.14
3,4,5-Trihydroxybenzamide ≥98%
3,4,5-Trihydroxybenzamide
Purity: 98% CAS No.: 618-73-5 Molecular Formula: C7H7NO4 Formula Weight: 169.14 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 2644549
Fórmula: C₇H₇NO₄
Peso Molecular: 169.14 g/mol
Ponto de ebulição: 403
Ponto de Fusão: ∼ 240 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014800
Número CAS: 618-73-5
EINECS: 210-561-5