3-(Methylthio)-1-propanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(Methylthio)propan-1-ol
A10403.06
A10403.14
A10403.22
A10403.06EA
57.4
EUR
A10403.06
A10403.14
A10403.22
3-(Methylthio)-1-propanol ≥98%
3-(Methylthio)-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 505-10-2
Molecular Formula: CH3S(CH2)3OH
Formula Weight: 106.19
Flash Point: 90°(195°F)
Refractive Index: 1.4904
Boiling Point: 89-90°/13mm
MDL No.: MFCD00036560
Fórmula:
C₄H₁₀OS Peso Molecular: 106.19 g/mol Ponto de ebulição: 89…90 °C (13 mmHg) Densidade: 1.027 Ponto de Inflamação: 90 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036560 Número CAS: 505-10-2 EINECS: 208-004-6 |