2-Pyridineboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Pyridinylboronic acid, Pyridine-2-boronic acid
H53314.MD
H53314.03
H53314.MDEA
180
EUR
H53314.MD
H53314.03
2-Pyridineboronic acid 95%
2-Pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 197958-29-5
Molecular Formula: C5H6BNO2
Formula Weight: 122.92
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point:
Fórmula:
C₅H₆BNO₂ Peso Molecular: 122.92 g/mol |
Número MDL :
MFCD00151844 Número CAS: 197958-29-5 |