Print…
Baicalein, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
465119-100MG 465119-500MG
SIAL465119-100MGEA 80.1 EUR
SIAL465119-100MG SIAL465119-500MG
Baicalein, Sigma-Aldrich®
Baicalein
Fórmula: C₁₅H₁₀O₅
Número MDL : MFCD00017459
Número CAS: 491-67-8