Baicalein ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
L14185.MC
L14185.ME
L14185.MCEA
46.5
EUR
L14185.MC
L14185.ME
Baicalein ≥97%
Baicalein
Purity: 97%
CAS No.: 491-67-8
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Melting Point: 268-270°
Beilstein Reference: 272683
Merck Reference: 14,942
MDL No.: MFCD00017459
Fórmula:
C₁₅H₁₀O₅ Ponto de Fusão: 268…270 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017459 Número CAS: 491-67-8 Merck Index: 14,942 |