Print…
2-Pentylfuran, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W331708-100G-K W331708-1KG-K W331708-25G-K
SIALW331708-100G-KEA 628 EUR
SIALW331708-100G-K SIALW331708-1KG-K SIALW331708-25G-K
2-Pentylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Pentylfuran
Fórmula: C₉H₁₄O
Ponto de ebulição: 64 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,838 g/cm³ (19 °C)
Número MDL : MFCD00036497
Número CAS: 3777-69-3
EINECS: 223-234-7