2-Pentylfuran ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 3777-69-3
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 107854
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00036497
Fórmula:
C₉H₁₄O Ponto de ebulição: 167 °C Densidade: 0,880 Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) |
Número MDL :
MFCD00036497 Número CAS: 3777-69-3 EINECS: 223-234-7 ADR: 3,III |